Tisk…
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52197-1G PC52197-250MG
APOSPC52197-1GEA 12200 CZK
APOSPC52197-1G APOSPC52197-250MG
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Technical Grade
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate
Vzorec: C₆H₇BrF₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27940538
CAS číslo: 660840-16-4
UN: 1993
ADR: 3,III