Tisk…
3-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52191-1G PC52191-250MG
APOSPC52191-1GEA 17360 CZK
APOSPC52191-1G APOSPC52191-250MG
3-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenol 95%
3-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenol
Vzorec: C₉H₆F₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812120
CAS číslo: 2366994-60-5