Tisk…
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52190-1G PC52190-250MG PC52190-5G
APOSPC52190-1GEA 16370 CZK
APOSPC52190-1G APOSPC52190-250MG APOSPC52190-5G
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₂I
MW: 332,912 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391111
CAS číslo: 1261476-63-4