Tisk…
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52189-1G PC52189-250MG PC52189-5G
APOSPC52189-1GEA 16370 CZK
APOSPC52189-1G APOSPC52189-250MG APOSPC52189-5G
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₂I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391113
CAS číslo: 1261496-16-5