2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC52188-1G
PC52188-250MG
PC52188-5G
APOSPC52188-1GEA
14880
CZK
APOSPC52188-1G
APOSPC52188-250MG
APOSPC52188-5G
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Vzorec:
C₇H₄BrF₂I MW: 332.912 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18391105 CAS číslo: 1261552-67-3 |