Tisk…
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,3-difluorobenzene
PC52186-1G PC52186-250MG
APOSPC52186-1GEA 14880 CZK
APOSPC52186-1G APOSPC52186-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₄
MW: 242.996 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737889
CAS číslo: 1449290-34-9