2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC52185-1G
PC52185-5G
APOSPC52185-1GEA
5860
CZK
APOSPC52185-1G
APOSPC52185-5G
2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
Vzorec:
C₇H₄BrClF₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14698635 CAS číslo: 1214348-94-3 |