Tisk…
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-(difluoromethyl)benzene
PC52184-1G PC52184-250MG
APOSPC52184-1GEA 14880 CZK
APOSPC52184-1G APOSPC52184-250MG
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698636
CAS číslo: 627527-07-5