Tisk…
4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-1-(difluoromethyl)benzene
PC52183-1G PC52183-250MG PC52183-5G PC52183-10G PC52183-25G
APOSPC52183-1GEA 14880 CZK
APOSPC52183-1G APOSPC52183-250MG APOSPC52183-5G APOSPC52183-10G APOSPC52183-25G
4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
MW: 241.46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391084
CAS číslo: 1254034-23-5