Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52182-1G PC52182-250MG PC52182-5G
APOSPC52182-1GEA 16370 CZK
APOSPC52182-1G APOSPC52182-250MG APOSPC52182-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Vzorec: C₈H₄BrF₅O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812119
CAS číslo: 2167351-62-2