Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52181-1G PC52181-250MG PC52181-5G
APOSPC52181-1GEA 1820 CZK
APOSPC52181-1G APOSPC52181-250MG APOSPC52181-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Vzorec: C₈H₄BrF₅O
MW: 291.013 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812118
CAS číslo: 2167884-91-3