Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52180-1G PC52180-250MG PC52180-5G
APOSPC52180-1GEA 1700 CZK
APOSPC52180-1G APOSPC52180-250MG APOSPC52180-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Vzorec: C₈H₄BrF₅O
MW: 291.013 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812117
CAS číslo: 2166881-48-5