Tisk…
3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52178-1G PC52178-250MG PC52178-5G
APOSPC52178-1GEA 14880 CZK
APOSPC52178-1G APOSPC52178-250MG APOSPC52178-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₄
MW: 242.996 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737886
CAS číslo: 1804408-83-0