Tisk…
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52177-1G PC52177-250MG PC52177-5G
APOSPC52177-1GEA 14880 CZK
APOSPC52177-1G APOSPC52177-250MG APOSPC52177-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₄
MW: 242.996 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737888
CAS číslo: 1782865-38-6