Tisk…
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3-(difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
PC52176-1G PC52176-250MG PC52176-5G
APOSPC52176-1GEA 2980 CZK
APOSPC52176-1G APOSPC52176-250MG APOSPC52176-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₄
MW: 242,996 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28166242
CAS číslo: 1672663-79-4