Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52173-1G PC52173-250MG PC52173-5G
APOSPC52173-1GEA 8200 CZK
APOSPC52173-1G APOSPC52173-250MG APOSPC52173-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Vzorec: C₅H₅BrFN₃
MW: 206,016 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09999913
CAS číslo: 1289084-83-8