Tisk…
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC52169-1G PC52169-250MG
APOSPC52169-1GEA 1990 CZK
APOSPC52169-1G APOSPC52169-250MG
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₃
MW: 225.006 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31722921
CAS číslo: 2366994-41-2
UN: 3265
ADR: 8 II