Tisk…
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52159-1G PC52159-250MG
APOSPC52159-1GEA 5790 CZK
APOSPC52159-1G APOSPC52159-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847114
CAS číslo: 868271-14-1