Tisk…
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52155-1G PC52155-250MG PC52155-5G
APOSPC52155-1GEA 17990 CZK
APOSPC52155-1G APOSPC52155-250MG APOSPC52155-5G
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine 95%
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅FINO
MW: 253.013 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28796405
CAS číslo: 1806345-85-6