Tisk…
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC52152-1G PC52152-250MG
APOSPC52152-1GEA 18620 CZK
APOSPC52152-1G APOSPC52152-250MG
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₁₆FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812098
CAS číslo: 2366994-54-7
UN: 1759
ADR: 8,III