2,4-Difluoro-5-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC52128-1G
PC52128-5G
APOSPC52128-1GEA
7940
CZK
APOSPC52128-1G
APOSPC52128-5G
2,4-Difluoro-5-iodophenol
2,4-Difluoro-5-iodophenol
Vzorec:
C₆H₃F₂IO MW: 255.989 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28986198 CAS číslo: 1935521-44-0 |