Tisk…
3-Fluoropropan-1-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC52117-100MG PC52117-1G PC52117-250MG
APOSPC52117-100MGEA 5390 CZK
APOSPC52117-100MG APOSPC52117-1G APOSPC52117-250MG
3-Fluoropropan-1-amine
3-Fluoropropan-1-amine
Vzorec: C₃H₈FN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01694865
CAS číslo: 462-41-9
UN: 2733
ADR: 3+8,III