6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC52104-1G
PC52104-5G
PC52104-25G
APOSPC52104-1GEA
910
CZK
APOSPC52104-1G
APOSPC52104-5G
APOSPC52104-25G
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid 95%
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234,023 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20482512 CAS číslo: 1036756-03-2 |