Tisk…
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52103-1G PC52103-250MG PC52103-5G
APOSPC52103-1GEA 4100 CZK
APOSPC52103-1G APOSPC52103-250MG APOSPC52103-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
MW: 220.999 g/mol
Bod tání: 56…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22543686
CAS číslo: 1326714-93-5