Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52102-1G PC52102-5G PC52102-250MG
APOSPC52102-1GEA 7440 CZK
APOSPC52102-1G APOSPC52102-5G APOSPC52102-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28740116
CAS číslo: 1805109-31-2