4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC52097-1G
PC52097-25G
PC52097-5G
APOSPC52097-1GEA
3940
CZK
APOSPC52097-1G
APOSPC52097-25G
APOSPC52097-5G
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Vzorec:
C₁₂H₁₆FN·ClH MW: 229,723 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03840140 CAS číslo: 92822-03-2 |