Tisk…
2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
PC520913-5G
APOSPC520913-5GEA 3480 CZK
APOSPC520913-5G
2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃F₃N₂
MW: 172,107 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368048
CAS číslo: 887583-52-0