Tisk…
3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5209-250MG PC5209-1G
APOSPC5209-250MGEA 4070 CZK
APOSPC5209-250MG APOSPC5209-1G
3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₆F₅NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501041
CAS číslo: 1159512-27-2