Tisk…
3-Chloro-4,5-difluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520897-1G PC520897-250MG
APOSPC520897-1GEA 3190 CZK
APOSPC520897-1G APOSPC520897-250MG
3-Chloro-4,5-difluorophenol 95%
3-Chloro-4,5-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃ClF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18415631
CAS číslo: 1261472-63-2