2-Chloro-5-(trifluoromethylthio)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520896-1G
PC520896-500MG
APOSPC520896-1GEA
31410
CZK
APOSPC520896-1G
APOSPC520896-500MG
2-Chloro-5-(trifluoromethylthio)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethylthio)pyridine
Vzorec:
C₆H₃ClF₃NS MW: 213,608 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23382170 CAS číslo: 1204234-95-6 |