Tisk…
1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520892-1G PC520892-500MG
APOSPC520892-1GEA 38020 CZK
APOSPC520892-1G APOSPC520892-500MG
1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane 94%
1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane
Vzorec: C₃H₄F₃IO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21303949
CAS číslo: 1032065-38-5