Tisk…
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC520891-1G PC520891-5G
APOSPC520891-1GEA 19310 CZK
APOSPC520891-1G APOSPC520891-5G
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₂ClF₆N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082555
CAS číslo: 70158-60-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III