Tisk…
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC52088-1G PC52088-250MG PC52088-5G
APOSPC52088-1GEA 11580 CZK
APOSPC52088-1G APOSPC52088-250MG APOSPC52088-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₅F₄IO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28897193
CAS číslo: 1935368-66-3
UN: 3265
ADR: 8,III