Tisk…
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-4-isocyanato-2-methylbenzene
PC52086-1G PC52086-5G PC52086-25G
APOSPC52086-1GEA 1580 CZK
APOSPC52086-1G APOSPC52086-5G APOSPC52086-25G
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate 98%
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₈H₆FNO
Bod varu: 186 °C
Hustota: 1,172 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03427210
CAS číslo: 351003-65-1
UN: 1993
ADR: 3,III