Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52085-1G PC52085-250MG
APOSPC52085-1GEA 12400 CZK
APOSPC52085-1G APOSPC52085-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrFIN
MW: 325,904 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28127023
CAS číslo: 796968-89-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III