3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC52084-1G
PC52084-5G
APOSPC52084-1GEA
2450
CZK
APOSPC52084-1G
APOSPC52084-5G
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Vzorec:
C₇H₅Cl₂F Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09744684 CAS číslo: 876384-47-3 |