Tisk…
(1R,6S)-6-Amino-2,2-difluorocyclohexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520830-250MG PC520830-500MG
APOSPC520830-250MGEA 22550 CZK
APOSPC520830-250MG APOSPC520830-500MG
(1R,6S)-6-Amino-2,2-difluorocyclohexanol 95%
(1R,6S)-6-Amino-2,2-difluorocyclohexanol
Vzorec: C₆H₁₁F₂NO
MW: 151,154 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28118180
CAS číslo: 1374973-14-4