Tisk…
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520827-250MG PC520827-500MG
APOSPC520827-250MGEA 22550 CZK
APOSPC520827-250MG APOSPC520827-500MG
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride 97%
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₂F₃NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23381905
CAS číslo: 2244088-33-1