(E)-3-Butoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)prop-2-en-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520825-1G
PC520825-250MG
PC520825-500MG
APOSPC520825-1GEA
19210
CZK
APOSPC520825-1G
APOSPC520825-250MG
APOSPC520825-500MG
(E)-3-Butoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)prop-2-en-1-one
(E)-3-Butoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)prop-2-en-1-one
Vzorec:
C₁₄H₁₅F₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22683246 CAS číslo: 1375008-07-3 |