(E)-3-Butoxy-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520824-1G
PC520824-250MG
PC520824-500MG
APOSPC520824-1GEA
14250
CZK
APOSPC520824-1G
APOSPC520824-250MG
APOSPC520824-500MG
(E)-3-Butoxy-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one 95%
(E)-3-Butoxy-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Vzorec:
C₁₃H₁₅FO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22683241 CAS číslo: 1404196-17-3 |