Tisk…
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520823-1G PC520823-500MG PC520823-5G
APOSPC520823-1GEA 9630 CZK
APOSPC520823-1G APOSPC520823-500MG APOSPC520823-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂F₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22378815
CAS číslo: 1391033-20-7