Tisk…
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520819-250MG PC520819-500MG
APOSPC520819-250MGEA 21890 CZK
APOSPC520819-250MG APOSPC520819-500MG
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₇F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15526994
CAS číslo: 1093750-93-6