Tisk…
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520818-1G PC520818-500MG
APOSPC520818-1GEA 16570 CZK
APOSPC520818-1G APOSPC520818-500MG
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃F₄NO₃
MW: 225.097 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194450
CAS číslo: 123572-64-5