Tisk…
6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520817-1G PC520817-250MG PC520817-500MG
APOSPC520817-1GEA 30090 CZK
APOSPC520817-1G APOSPC520817-250MG APOSPC520817-500MG
6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine 95%
6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12094672
CAS číslo: 1153767-25-9