Tisk…
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520811-1G
APOSPC520811-1GEA 25630 CZK
APOSPC520811-1G
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₁F₃O₂
MW: 196,167 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09811959
CAS číslo: 384-20-3