Tisk…
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzenamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520810-1G PC520810-250MG PC520810-500MG
APOSPC520810-1GEA 36700 CZK
APOSPC520810-1G APOSPC520810-250MG APOSPC520810-500MG
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzenamine 95%
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzenamine
Vzorec: C₁₀H₁₀FN₃
MW: 191.205 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834628
CAS číslo: 252340-70-8