[2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl]methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl)methanol
PC520809-250MG
PC520809-500MG
APOSPC520809-250MGEA
25530
CZK
APOSPC520809-250MG
APOSPC520809-500MG
[2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl]methanol 95%
[2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl]methanol
Vzorec:
C₆H₅F₃N₂O MW: 178,112 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09863203 CAS číslo: 608515-90-8 |