Tisk…
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520807-1G PC520807-250MG PC520807-500MG PC520807-100MG
APOSPC520807-1GEA 41000 CZK
APOSPC520807-1G APOSPC520807-250MG APOSPC520807-500MG APOSPC520807-100MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride 97%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09040660
CAS číslo: 187217-99-8