Tisk…
3-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520806-1G PC520806-250MG PC520806-500MG
APOSPC520806-1GEA 18220 CZK
APOSPC520806-1G APOSPC520806-250MG APOSPC520806-500MG
3-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
3-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₉H₆F₃N₃
MW: 213,159 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779829
CAS číslo: 60406-64-6