Tisk…
5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520805-1G PC520805-250MG PC520805-500MG
APOSPC520805-1GEA 10620 CZK
APOSPC520805-1G APOSPC520805-250MG APOSPC520805-500MG
5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine
5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Vzorec: C₅H₆F₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04969915
CAS číslo: 855343-08-7